Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Erlenmeyer de PETG de un solo uso con fondo con deflector Nalgene™: Estéril
Ahorre tiempo de preparación y evite riesgos de contaminación con estos matraces de un solo uso, ideales para la suspensión de cultivos celulares y la preparación, la mezcla y el almacenamiento de medios de cultivo.
79.35€ - 255.00€
Especificaciones
Material | PETG |
---|---|
N.° por paquete | 1 |
Revestimiento de superficie | Ninguno |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Desechables | Sí |
Alertas:
†Hay resguardos de validación disponibles para nuestros clientes como documentación de apoyo durante el proceso de validación de los productos. Para solicitar esta información confidencial puede dirigirse a: rocregsupport@thermofisher.com. Tras la recepción de la solicitud se le remitirá un Acuerdo de confidencialidad que deberá cumplimentar debidamente.
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10395012
|
Thermo Scientific™
4113-0125 |
125 mL | 38-430 mm | Sólido; sin ventilación |
248.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10764033
|
Thermo Scientific™
4113-0250 |
250 mL | 38-430 mm | Sólido; sin ventilación |
102.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10345112
|
Thermo Scientific™
4113-0500 |
500 mL | 45-430 mm | Sólido; sin ventilación |
175.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10621513
|
Thermo Scientific™
4113-1000 |
1000 ml | 45-430 mm | Sólido; sin ventilación |
79.35€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10599592
|
Thermo Scientific™
4113-2000 |
2000 mL | 45-430 mm | Sólido; sin ventilación |
104.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10750664
|
Thermo Scientific™
4113-2800 |
2800 mL | 70 mm | Sólido; sin ventilación |
150.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10529962
|
Thermo Scientific™
4116-0125 |
125 mL | 38-430 mm | Con ventilación |
234.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10403972
|
Thermo Scientific™
4116-0250 |
250 mL | 38-430 mm | Con ventilación |
255.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10082332
|
Thermo Scientific™
4116-0500 |
500 mL | 45-430 mm | Con ventilación |
154.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10206582
|
Thermo Scientific™
4116-1000 |
1000 ml | 45-430 mm | Con ventilación |
82.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10434162
|
Thermo Scientific™
4116-2000 |
2000 mL | 45-430 mm | Con ventilación |
152.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10228602
|
Thermo Scientific™
4116-2800 |
2800 mL | 70 mm | Con ventilación |
203.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Ahorre tiempo de preparación y evite riesgos de contaminación con los matraces Erlenmeyer de PETG de un solo uso con fondo con deflector Thermo Scientific™ Nalgene™, ideales para la suspensión de cultivos celulares y la preparación, la mezcla y el almacenamiento de medios de cultivo. El PETG totalmente transparente es robusto y resistente a roturas, con lo que aumenta la seguridad personal. Todos los tamaños están disponibles con o sin sistema de ventilación.
Características:- Estériles y de un solo uso para reducir el riesgo de contaminación.
- Sin BPA
- Se contraen tras esterilizarse en autoclave para reducir los residuos biopeligrosos.
- Graduados para facilitar la comprobación del volumen.
Especificaciones
PETG | |
Ninguno | |
Sí | |
Estéril |
1 | |
No esterilizable en autoclave | |
Sí | |
Abombado |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.