Learn More
Thermo Scientific™ Tapones para viales de microenvasado de PPCO Nalgene™ para viales de 4.5 ml: estériles, embalaje a granel, natural
Identifique rápidamente las muestras mediante los tapones de colores disponibles en verde, blanco o natural, específicamente diseñados para viales de 4.5 ml.
Marca: Thermo Scientific™ 342826-0114
Detalles adicionales : Peso : 0.68800kg
Descripción
Identify samples quickly with Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Micro Packaging Vial Closures for 4.5mL Vials, offered in green, white or natural. Polypropylene polymer closures are ready to use and have no O-ring to fall out or contaminate contents.
Características:
- Los viales (enumerados por separado) y los tapones se prueban juntos bajo presión a 7,5 PSIG para el transporte aéreo
- Los tapones son estériles, sin ARNasa/ADNasa, no citotóxicos y apirógenos.
- Los tapones son a prueba de fugas† si se utilizan con los viales de microenvasado Nalgene
Información para pedidos:
Los tapones de los viales de microenvasado Nalgene se envasan a granel sin viales, 500 por bolsa interior, 1000 por caja. Pida los viales estériles por separado (núm. cat. 342800-0045).
Especificaciones
Cierres de viales para microenvasado | |
13 mm | |
Estéril | |
500 | |
Copolímero de polipropileno | |
ISO 13485:2016 | |
13 mm |
Verde | |
PPCO | |
1000 | |
Nalgene | |
500 bolsas,1000 cajas | |
Vial | |
Viales de 4,5 ml |
El término “a prueba de fugas” se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.