Learn More
Thermo Scientific™ Tapones para viales de microenvasado de PPCO Nalgene™ para viales de 4.5 ml: estériles, embalaje a granel, natural
Identifique rápidamente las muestras mediante los tapones de colores disponibles en verde, blanco o natural, específicamente diseñados para viales de 4.5 ml.
198.00€
Especificaciones
Descripción | Cierres de viales para microenvasado |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 13 mm |
Material | PPCO |
Esterilidad | Estéril |
N.º por caja | 1000 |
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10706753
|
Thermo Scientific™
342826-0110 |
13 mm | Natural |
198.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10767443
|
Thermo Scientific™
342826-0111 |
13 mm | Blanco |
198.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10089152
|
Thermo Scientific™
342826-0114 |
13 mm | Verde |
198.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Identify samples quickly with Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Micro Packaging Vial Closures for 4.5mL Vials, offered in green, white or natural. Polypropylene polymer closures are ready to use and have no O-ring to fall out or contaminate contents.
Features:- Vials (listed separately) and closures are pressure-tested together at 7.5psig.
- Closures are sterile, RNase/DNase free, non-cytotoxic and non-pyrogenic.
- Leakproof† when used with Nalgene Micro Packaging Vials.
Ordering Information:
Micro Packaging Vial Closures are bulk packed without vials, 500 per inner bag, 1,000 per case. Order sterile vials separately Cat. No. (342800-0045)
Especificaciones
Cierres de viales para microenvasado | |
PPCO | |
1000 | |
Nalgene | |
500 bolsas,1000 cajas | |
Vial | |
Viales de 4,5 ml |
13 mm | |
Estéril | |
500 | |
Copolímero de polipropileno | |
ISO 13485:2016 | |
13 mm |
El término “a prueba de fugas” se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.