Learn More
Thermo Scientific™ Frascos para diagnóstico de PPCO natural Nalgene™ con tapón: envasados en bandeja
Almacene y envíe muestras de pequeño volumen y reactivos valiosos con estos frascos para diagnóstico de PPCO para su uso en kits de pruebas y numerosas aplicaciones de volumen pequeño.
Marca: Thermo Scientific™ 322006-9050
Detalles adicionales : Peso : 12.50000kg
Descripción
Safely store and ship small-volume samples and valuable reagents. Thermo Scientific™ Nalgene™ Natural PPCO Diagnostic Bottles with Closures are used in test kits and many small-volume applications. These autoclavable and durable polypropylene copolymer bottles are tray packed with closure for easy handling and feature uniform walls resistant to splitting or puncturing.
- No estériles
- PPCO natural translúcido con tapón de PP natural
- Las paredes uniformes y duraderas son resistentes a fisuras y punciones
- Los frascos se embalan en bandejas rígidas, lo que permite una manipulación sencilla
- Esterilizable en autoclave
- A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos se embalan en bandejas envueltas al vacío. Los tapones se embalan en una bolsa de polietileno independiente en el mismo envase de cartón.
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.Especificaciones
58 mm | |
Tapón de rosca | |
Polipropileno | |
25 mm | |
0,5 oz, 15 ml | |
0,5 oz | |
Polipropileno natural con tapones de PP; sin esterilizar; 15 ml | |
PPCO | |
150 | |
20-415 mm | |
Sí | |
No | |
Redondo |
0,98 in | |
20-415 mm | |
Frasco para diagnóstico | |
2,28 in | |
15 ml | |
Natural translúcido | |
13 mm | |
1500 | |
No estéril | |
Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los frascos y tapones para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). | |
Esterilizable en autoclave | |
Estrecha |
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.