Learn More
Thermo Scientific™ Frascos para diagnóstico de PPCO natural Nalgene™ con tapón: envasados en bandeja
Almacene y envíe muestras de pequeño volumen y reactivos valiosos con estos frascos para diagnóstico de PPCO para su uso en kits de pruebas y numerosas aplicaciones de volumen pequeño.
1309.00€ - 1558.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Frasco para diagnóstico |
---|---|
Color | Translúcido |
Material | PPCO |
Esterilidad | No estériles |
Certificaciones/conformidad | Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los frascos y tapones para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Acabado del cuello | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Acabado del cuello | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10130463
|
Thermo Scientific™
322006-9125 |
4 ml | 13-415 mm |
1309.00€
paquete de 1328 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10444933
|
Thermo Scientific™
322006-9025 |
8 ml | 20-415 mm |
1523.00€
paquete de 1500 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10394283
|
Thermo Scientific™
322006-9050 |
15 ml | 20-415 mm |
1558.00€
paquete de 1500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Safely store and ship small-volume samples and valuable reagents. Thermo Scientific™ Nalgene™ Natural PPCO Diagnostic Bottles with Closures are used in test kits and many small-volume applications. These autoclavable and durable polypropylene copolymer bottles are tray packed with closure for easy handling and feature uniform walls resistant to splitting or puncturing.
Características:- No estériles
- PPCO natural translúcido con tapón de PP natural
- A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos se embalan en bandejas envueltas al vacío. Los tapones se embalan en una bolsa de polietileno independiente en el mismo envase de cartón.
Garantía: 90 días
Especificaciones
Frasco para diagnóstico | |
PPCO | |
Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los frascos y tapones para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). | |
Esterilizable en autoclave |
Translúcido | |
No estériles | |
Sí | |
Estrecha |
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.