Learn More
Thermo Scientific™ Viales de LDPE para muestras Nalgene™ con tapón
Almacene muestras de manera segura en los viales de LDPE para muestras Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón, que tienen un cierre de ajuste por fricción y no se astillan como el vidrio.
Marca: Thermo Scientific™ 6250-0018
14.74 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21960" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05040kg
Descripción
Los viales de muestras Thermo Scientific™ Nalgene tienen un cierre a presión y a fricción.
Útiles para muestras, envases para pH, recipientes de pesaje y empaquetado. No se fragmentarán como los viales de cristal o poliestireno.
Características:
- Viales con paredes rectas que permiten un fácil acceso para rellenarlos y vaciarlos.
- Los tapones que se ajustan por fricción se pueden retirar completamente y colocar por presión para un acceso cómodo al vial.
- Paredes translúcidas que permiten al usuario ver si los viales están llenos o vacíos.
- El polietileno de baja densidad es resistente a impactos y a prueba de rotura, incluso a temperaturas de hasta - 100 °C
Especificaciones
Vial de muestra de LDPE de 18 ml | |
Polietileno de baja densidad (LDPE) | |
144 | |
Nalgene™ | |
Tapón de ajuste por fricción | |
144 cajas, paquete de 12 | |
Vial |
27.1 mm | |
18 mL | |
12 | |
18 mL | |
52.6 mm | |
Certificado de análisis, certificado de conformidad |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.