Learn More
Thermo Scientific™ Viales de LDPE para muestras Nalgene™ con tapón
Almacene muestras de manera segura en los viales de LDPE para muestras Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón, que tienen un cierre de ajuste por fricción y no se astillan como el vidrio.
11.42€ - 33.33€
Especificaciones
Material | Polietileno de baja densidad (LDPE) |
---|---|
N.º por caja | 144 |
N.° por paquete | 12 |
Línea de productos | Nalgene™ |
Tipo de tapón | Tapón de ajuste por fricción |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10480421
|
Thermo Scientific™
6250-0005 |
5 ml | 23.6 mm | 24.9 mm |
13.25€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10106740
|
Thermo Scientific™
6250-0012 |
12 ml | 27.1 mm | 35.6 mm |
11.42€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10607331
|
Thermo Scientific™
6250-0018 |
18 mL | 27.1 mm | 52.6 mm |
15.67€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10258680
|
Thermo Scientific™
6250-9028 |
28 mL | 27.1 mm | 84.6 mm |
24.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10460991
|
Thermo Scientific™
6250-9050 |
50 mL | 37.3 mm | 70.9 mm |
25.15€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10004720
|
Thermo Scientific™
6250-9075 |
75 mL | 37.3 mm | 107.3 mm |
33.33€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Los viales de muestras Thermo Scientific™ Nalgene tienen un cierre a presión y a fricción.
Útiles para muestras, envases para pH, recipientes de pesaje y empaquetado. No se fragmentarán como los viales de cristal o poliestireno.
- Los viales con paredes rectas permiten un acceso fácil para el llenado y vaciado Los cierres a fricción son completamente desmontables y cierran a presión, lo que proporciona un acceso cómodo al vial La pared traslúcida permite al usuario ver si los viales están llenos o vacíos El polietileno de baja densidad es resistente al impacto e inastillable incluso a temperaturas inferiores a -100°C
Especificaciones
Polietileno de baja densidad (LDPE) | |
12 | |
Tapón de ajuste por fricción | |
Certificado de análisis, certificado de conformidad |
144 | |
Nalgene™ | |
144 cajas, paquete de 12 | |
Vial |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.