Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de policarbonato para centrífuga de alta velocidad con fondo redondo Nalgene™
Centrifugue las muestras repetidas veces con éxito gracias a la excepcional resistencia mecánica y una elevada transparencia de estos tubos de centrífuga de policarbonato de fondo redondo.
Marca: Thermo Scientific™ 3117-9500
45.23 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21699" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 9.00000kg
Alertas:
Se deben llenar hasta el 80 % de la capacidad total y utilizar con tapones de ajuste por fricción (serie DS3111) para una centrifugación de alta velocidad
Descripción
Centrifugue las muestras repetidas veces con éxito gracias a la excepcional resistencia mecánica y una elevada transparencia de los tubos de centrífuga con fondo redondo de policarbonato (PC) y alta velocidad Thermo Scientific™ Nalgene™, diseñados para ajustarse a rotores de alta velocidad.
Características:
- Resisten temperaturas de -135 a +135 °C
- Para su uso a 50.000 x g en todas las centrífugas refrigeradas y no refrigeradas (se utilizan con los tapones de ajuste por fricción de la serie DS3111 para un rendimiento apropiado).
- La técnica de moldeado genera un grosor uniforme en la pared para mayor resistencia.
- Diámetro uniforme (sin junta cónica) para mejor ajuste del rotor y tolerancia a la fuerza.
- El reborde (n.º de referencia 3117-1000 y 3117-9500) permite una recuperación más sencilla de las cavidades del rotor.
- Mayor duración que los tubos de policarbonato.
- Esterilizables en autoclave/transparentes
Información para pedidos:
Suministrados sin tapones; tapones de ajuste por fricción disponibles por separado (serie DS3111).
Especificaciones
50 ml | |
100 | |
No estéril | |
Redondo | |
Redondo | |
106 mm | |
No | |
50,000 xg |
Policarbonato | |
10 | |
Sí | |
106 mm | |
No | |
28,5 mm | |
Tubo para centrífuga |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.