Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de policarbonato para centrífuga de alta velocidad con fondo redondo Nalgene™
Centrifugue las muestras repetidas veces con éxito gracias a la excepcional resistencia mecánica y una elevada transparencia de estos tubos de centrífuga de policarbonato de fondo redondo.
44.30€ - 590.00€
Especificaciones
Material | Policarbonato (PC) |
---|---|
N.° por paquete | 10 |
Esterilidad | No estéril |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Forma | Redondo |
Alertas:
Se deben llenar hasta el 80 % de la capacidad total y utilizar con tapones de ajuste por fricción (serie DS3111) para una centrifugación de alta velocidad
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10614141
|
Thermo Scientific™
3117-0120 |
15,9 mm | 12 ml | 103.1 mm |
50.50€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10088750
|
Thermo Scientific™
3117-0150 |
16 mm | 15 ml | 114,0 mm |
44.30€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10100481
|
Thermo Scientific™
3117-0160 |
17,9 mm | 16 ml | 99,8 mm |
44.70€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11787184
|
Thermo Scientific™
3117-0380 |
25,3 mm | 38 ml | 88,6 mm |
590.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10557571
|
Thermo Scientific™
3117-0500 |
28,8 mm | 50 ml | 103.1 mm |
49.70€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11748064
|
Thermo Scientific™
3117-1000 |
31,5 mm | 100 mL | 164,3 mm |
450.00€
paquete de 40 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10150571
|
Thermo Scientific™
3117-9500 |
28,5 mm | 50 ml | 106 mm |
56.65€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Centrifugue las muestras repetidas veces con éxito gracias a la excepcional resistencia mecánica y una elevada transparencia de los tubos de centrífuga con fondo redondo de policarbonato (PC) y alta velocidad Thermo Scientific™ Nalgene™, diseñados para ajustarse a rotores de alta velocidad.
Características:- Resisten temperaturas de - 135 a + 135 °C (- 211 a + 275 °F)
- Para su uso a 50.000 x g en todas las centrífugas refrigeradas y no refrigeradas (se utilizan con los tapones de ajuste por fricción de la serie DS3111 para un rendimiento apropiado).
- La técnica de moldeado genera un grosor uniforme en la pared para mayor resistencia.
- Diámetro uniforme (sin junta cónica) para mejor ajuste del rotor y tolerancia a la fuerza.
- El reborde (n.º de referencia 3117-1000 y 3117-9500) permite una recuperación más sencilla de las cavidades del rotor.
- Mayor duración que los tubos de policarbonato.
- Esterilizable en autoclave/transparente
Información para pedidos:
Suministrados sin tapones; tapones de ajuste por fricción disponibles por separado (serie DS3111).
Especificaciones
Policarbonato (PC) | |
No estéril | |
Redondo | |
No | |
Tubo para centrífuga |
10 | |
Sí | |
Redondo | |
No | |
50,000 x G |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.