Learn More
Thermo Scientific™ Limpiadores/enjuagadores de HDPE para pipetas de 16 y 24 pulg Nalgene™
Conecte estos limpiadores/enjuagadores para pipetas a la corriente de agua o agua desionizada y al desagüe de su fregadero para realizar ciclos repetidos de llenado y vaciado automáticos. Los ciclos continúan hasta cerrar el suministro de agua.
Marca: Thermo Scientific™ 5245-0040
Detalles adicionales : Peso : 16.46000kg
Descripción
Conecte los limpiadores/enjuagadores para pipetas Thermo Scientific™ Nalgene™ a la corriente de agua o agua desionizada y al desagüe de su fregadero para realizar ciclos repetidos de llenado y vaciado automáticos. Introduzca un cestillo de pipetas lleno, conecte la entrada de agua y dirija el tubo de desagüe al desagüe adecuado para permitir la entrada de agua de lavado. Abra el suministro de agua; la cámara de lavado se llenará desde la entrada de agua. Cuando la cámara de lavado esté llena, se formará un sifón en el codo del desagüe que vaciará la cámara a través de la salida de desagüe. Los ciclos de llenado y vaciado continuarán hasta cerrar el suministro de agua.
Características:- Una pieza, sin soldaduras y a prueba de fugas
- El polietileno de alta densidad permite un uso intensivo
- Su mayor diámetro de tubo permite ciclos más rápidos y un drenaje total
- La entrada de agua está diseñada para evitar que el agua contaminada vuelva a la línea de agua, incluso en caso de caídas de presión
- Se puede fijar un ciclo más lento sin conexiones, simplemente reduciendo la velocidad del caudal del suministro de agua
Incluye:
- Tubos de plástico transparente para entradas y salidas
- Las cestas se venden por separado
Especificaciones
Pipetas hasta 16 pulg L ( 41cm ) | |
78cm | |
Lavador-Enjuagador para pipeta HDPE D | |
6 |
30.5 pulg | |
A, B | |
1 |