Learn More
Thermo Scientific™ Limpiadores/enjuagadores de HDPE para pipetas de 16 y 24 pulg Nalgene™
Conecte estos limpiadores/enjuagadores para pipetas a la corriente de agua o agua desionizada y al desagüe de su fregadero para realizar ciclos repetidos de llenado y vaciado automáticos. Los ciclos continúan hasta cerrar el suministro de agua.
384.83€ - 458.00€
Código de producto | Marca | Tamaño | Para utilizar con | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Para utilizar con | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10721421
|
Thermo Scientific™
5245-0040 |
A, B | Pipetas hasta 16 pulg L ( 41cm ) | 78cm |
384.83€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10400811
|
Thermo Scientific™
5245-0050 |
C | Pipetas con longitud máxima de 61 cm (24 pulg) | 97 cm |
458.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Conecte los limpiadores/enjuagadores para pipetas Thermo Scientific™ Nalgene™ a la corriente de agua o agua desionizada y al desagüe de su fregadero para realizar ciclos repetidos de llenado y vaciado automáticos. Introduzca un cestillo de pipetas lleno, conecte la entrada de agua y dirija el tubo de desagüe al desagüe adecuado para permitir la entrada de agua de lavado. Abra el suministro de agua; la cámara de lavado se llenará desde la entrada de agua. Cuando la cámara de lavado esté llena, se formará un sifón en el codo del desagüe que vaciará la cámara a través de la salida de desagüe. Los ciclos de llenado y vaciado continuarán hasta cerrar el suministro de agua.
Características:- Una pieza, sin soldaduras y a prueba de fugas.
- El polietileno de alta densidad permite un uso intensivo.
- Su mayor diámetro de tubo permite ciclos más rápidos y un desagüe total.
- La entrada de agua está diseñada para evitar que el agua contaminada vuelva a la línea de agua, incluso en caso de caídas de presión.
- Se puede fijar un ciclo más lento sin conexiones, simplemente reduciendo la velocidad del caudal del suministro de agua.
Incluye:
- Tubos de plástico transparente para entradas y salidas.
Especificaciones
1 |