Learn More
Thermo Scientific™ Buretas automáticas resistentes a roturas, con puesta a cero, cuerpo acrílico, llave de paso y punta de polimetilpenteno, conector de Teflon™ TFE (tetrafluoroetileno), tubos de cloruro de polivinilo y frasco de polietileno de baja densidad
Las buretas automáticas Thermo Scientific™ Nalgene son resistentes a roturas, cuentan con puesta a cero y ofrecen resultados repetibles y precisos (cumplen los requisitos de ASTM E287).
Marca: Thermo Scientific™ 3640-0010
Detalles adicionales : Peso : 0.67000kg
Descripción
Las buretas automáticas Thermo Scientific™ Nalgene son resistentes a roturas, cuentan con puesta a cero y ofrecen resultados repetibles y precisos (cumplen los requisitos de ASTM E287).
Transparentes, duraderas, fáciles de utilizar y más seguras que el vidrio.
Características:- Calibradas para satisfacer la precisión de la normativa ASTM E287 sobre resultados precisos y repetibles.
- Se pueden utilizar con bases y ácidos minerales diluidos, salvo con ácido fluorhídrico e hidróxido amónico.
- Rango de pH perfecto de entre 1 y 14. Compatible con concentraciones de hasta 5% de ácidos y de hasta 30% de bases para aceptar una amplia gama de titrantes.
Incluye:
- Bureta acrílica
- Conjunto de frasco de presión de LDPE
- Tubos de PVC de 91 cm
- Tapa de bureta
Especificaciones
Bureta de puesta a cero automática acrílica de 10 ml | |
32,0 cm | |
0,1 ml | |
4 | |
500mL | |
ASTM E287 |
10 ml | |
Acrílico | |
1 | |
± 0,04 ml | |
Bureta |
No válidas para utilizar con alcoholes ni disolventes orgánicos. La exposición a soluciones de este tipo causa daños inmediatos al dispositivo.