Learn More
Thermo Scientific™ Buretas automáticas resistentes a roturas, con puesta a cero, cuerpo acrílico, llave de paso y punta de polimetilpenteno, conector de Teflon™ TFE (tetrafluoroetileno), tubos de cloruro de polivinilo y frasco de polietileno de baja densidad
Las buretas automáticas Thermo Scientific™ Nalgene son resistentes a roturas, cuentan con puesta a cero y ofrecen resultados repetibles y precisos (cumplen los requisitos de ASTM E287).
161.75€ - 572.00€
Especificaciones
Material | Acrílico |
---|---|
Graduaciones | 0,1 ml |
N.° por paquete | 1 |
N.º por caja | 4 |
Certificaciones/conformidad | ASTM E287 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Volumen del depósito (métrico) | Tipo | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Volumen del depósito (métrico) | Tipo | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11314535
|
Thermo Scientific™
3640-0010 |
10 ml | 500mL | Bureta | ± 0,04 ml |
537.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15252239
|
Thermo Scientific™
3640-0025 |
25 ml | 500mL | Bureta automática | ± 0,06 ml |
572.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10708701
|
Thermo Scientific™
3640-0050 |
50 ml | 1000mL | Bureta automática | ± 0,10 ml |
161.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Las buretas automáticas Thermo Scientific™ Nalgene son resistentes a roturas, cuentan con puesta a cero y ofrecen resultados repetibles y precisos (cumplen los requisitos de ASTM E287).
Transparentes, duraderas, fáciles de utilizar y más seguras que el vidrio.
- Calibradas una a una para cumplir los requisitos de exactitud de ASTM™ E287 sobre resultados precisos y repetibles.
- Se pueden utilizar con ácidos minerales diluidos y bases, excepto con ácido fluorhídrico e hidróxido de amonio.
- Rango de pH perfecto de entre 1 y 14. Compatible con concentraciones de hasta 5% de ácidos y de hasta 30% de bases para aceptar una amplia gama de titrantes.
- Se suministran con todo lo necesario para empezar a trabajar: bureta acrílica, conjunto de frasco cuentagotas de LDPE, tubos de PVC de 91 cm (3 pies) y cubierta para la bureta.
- Transparentes/Graduadas.
Conjunto de llenado con botella elástica, tubo de plástico transparente de 36in. (91 cm) y tapa de bureta.
Especificaciones
Acrílico | |
1 | |
ASTM E287 |
0,1 ml | |
4 |
No válidas para utilizar con alcoholes ni disolventes orgánicos. La exposición a soluciones de este tipo causa daños inmediatos al dispositivo.