Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de silicona curada con platino Nalgene™ 50
Reduzca al mínimo la absorción de proteínas y productos alimenticios. Una superficie con un bajo nivel de unión hace que estos tubos flexibles y duraderos resulten idóneos para una gran variedad de aplicaciones de transferencia y de bombeo.
113.00€ - 924.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos flexibles |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Cumple los requisitos de la FDA, la USDA y de la clase VI de la 24ª edición de la Farmacopea Estadounidense para materiales de plástico; y los estándares sanitarios 3A. |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Silicona (curada al platino) |
Longitud global (imperial) | 50 pies |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10584821
|
Thermo Scientific™
8060-0020 |
1/16 pulg | 1/8 pulg |
113.00€
15 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10264591
|
Thermo Scientific™
8060-0030 |
1/8 pulg | 1/4 pulg |
157.00€
15 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11988477
|
Thermo Scientific™
8060-0040 |
3/16 pulg | 5/16 pulg |
179.00€
15 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10728861
|
Thermo Scientific™
8060-0050 |
3/16 pulg | 3/8 pulg |
215.00€
15 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11978477
|
Thermo Scientific™
8060-0060 |
1/4 pulg | 3/8 pulg |
186.00€
15 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12782447
|
Thermo Scientific™
8060-0070 |
1/4 pulg | 7/16 pulg |
353.00€
15 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12193931
|
Thermo Scientific™
8060-0080 |
1/4 pulg | 1/2 pulg |
381.00€
15 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11304705
|
Thermo Scientific™
8060-0100 |
5/16 pulg | 1/2 pulg |
339.00€
15 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10273921
|
Thermo Scientific™
8060-0120 |
1,9 cm (3 x 8 pulg) | 1,9 cm (1 x 2 pulg) |
256.00€
15 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10768861
|
Thermo Scientific™
8060-0130 |
3/8 pulg | 9/16 pulg |
413.00€
15.20 metro |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10410343
|
Thermo Scientific™
8060-0140 |
3/8 pulg | 5/8 pulg |
501.00€
15 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13485918
|
Thermo Scientific™
8060-0190 |
1/2 pulg | 11/16 pulg |
536.00€
15.20 metro |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10060571
|
Thermo Scientific™
8060-0200 |
1/2 pulg | 3/4 pulg |
707.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10603642
|
Thermo Scientific™
8060-0260 |
5/8 pulg | 7/8 pulg |
830.00€
15 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11374705
|
Thermo Scientific™
8060-0310 |
3/4 pulg | 1 pulg |
924.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17158728
|
Thermo Scientific™
8060-0120 |
1,9 cm (3 x 8 pulg) | 1,9 cm (1 x 2 pulg) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Description
Reduzca al mínimo la absorción de proteínas y productos alimenticios. Los tubos de silicona curada con platino Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 son flexibles y duraderos y ofrecen una superficie de baja adherencia, lo que los convierte en la solución ideal para una amplia variedad de aplicaciones de transferencia y bombeo, tales como aplicaciones farmacéuticas, de laboratorio y fabricación de bioprocesos, así como en la industria alimentaria y de bebidas.
Los tubos translúcidos de gran pureza no contienen plastificantes ni peróxidos de ftalatos que puedan fundirse en el líquido transportado.- Insípidos, inodoros, no citotóxicos, apirógenos y no hemolíticos
- Esterilizables en autoclave; también se pueden esterilizar mediante radiación gamma, EtO y procedimientos químicos.
- Dureza de durómetro: Shore A, 50
Información para pedidos:
En cajas de 15,2 m (50 pies) con doble envase.
Nota:
No previsto para uso invasivo.
Specifications
Tubos flexibles | |
Esterilizable en autoclave | |
50 pies | |
50 | |
Durómetro 50(A) | |
450 °F |
Cumple los requisitos de la FDA, la USDA y de la clase VI de la 24ª edición de la Farmacopea Estadounidense para materiales de plástico; y los estándares sanitarios 3A. | |
Silicona (curada al platino) | |
15,24 m | |
Translúcido | |
Radio de curvatura de 4xDE | |
de 232 °C |