Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de silicona curada con platino Nalgene™ 50
Reduzca al mínimo la absorción de proteínas y productos alimenticios. Una superficie con un bajo nivel de unión hace que estos tubos flexibles y duraderos resulten idóneos para una gran variedad de aplicaciones de transferencia y de bombeo.
Marca: Thermo Scientific™ 8060-0260
Detalles adicionales : Peso : 4.11000kg
Descripción
Reduzca al mínimo la absorción de proteínas y productos alimenticios. Los tubos de silicona curada con platino Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 son flexibles y duraderos y ofrecen una superficie de baja adherencia, lo que los convierte en la solución ideal para una amplia variedad de aplicaciones de transferencia y bombeo, tales como aplicaciones farmacéuticas, de laboratorio y fabricación de bioprocesos, así como en la industria alimentaria y de bebidas.
Los tubos translúcidos de gran pureza no contienen plastificantes ni peróxidos de ftalatos que puedan fundirse en el líquido transportado.- Insípidos, inodoros, no citotóxicos, apirógenos y no hemolíticos
- Esterilizables en autoclave; también se pueden esterilizar mediante radiación gamma, óxido de etileno (EtO) y procedimientos químicos.
- Dureza de durómetro: Shore A, 50
Información para pedidos:
En cajas de 15,2 m (50 ′) con doble envase
Nota:
No previsto para uso invasivo.
Especificaciones
Tubos flexibles | |
Esterilizable en autoclave | |
16 mm | |
22 mm | |
15,24 m | |
0,32 cm | |
Translúcido | |
Radio de curvatura de 4xDE | |
450 °F |
Cumple los requisitos de la FDA, la USDA y de la clase VI de la 24ª edición de la Farmacopea Estadounidense para materiales de plástico; y los estándares sanitarios 3A. | |
5/8 pulg | |
Silicona (curada al platino) | |
50 pies | |
1/8 pulg | |
50 | |
Durómetro 50(A) | |
7 psig a 320 °C (160 °F) | |
de 232 °C |