Learn More
Gilson™ MyPIPETMAN™ Select Single Channel Pipette
The MyPIPETMAN™ Select Single Channel Pipette is ergonomic, safe, and reliable with a volume setting choice for optimal use in various protocols.
343.00€
Especificaciones
Puntas compatibles | Puntas de diamante, puntas Amplipur |
---|---|
Espaciado de las puntas ajustable | No |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Color | Surtido |
Desechables | No |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17773148
|
Gilson™
FP10001S |
2 μl | P2 |
343.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17703158
|
Gilson™
FP10002S |
10 μl | P10 |
343.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17733158
|
Gilson™
FP10003S |
20 μl | P20 |
343.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17763158
|
Gilson™
FP10004S |
100 μl | P100 |
343.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17793158
|
Gilson™
FP10005S |
200 μl | P200 |
343.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17723168
|
Gilson™
FP10006S |
1000 μl | P1000 |
343.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17753168
|
Gilson™
FP10007S |
5000 μl | P5000 |
343.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17783168
|
Gilson™
FP10008S |
10 mL | P10 |
343.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
MyPIPETMAN™ Select pipettes are fully autoclavable, air-displacement pipettes that cover a full volume range. With no compromise on quality and performance, the built-in ejection system with integrated lever provides reduced tip ejection forces as compared to direct ejection systems. This patented ejection system reinforces the pipette's ergonomics for convenient use throughout the day.
- Simply adjust the volume by turning the push button of the pipette with the unique, patented Trilock™ volume-locking system
- Light ratchet volume setting for precise volume adjustment
- Volume-locked position to secure pipetting
- Ergonomic, textured design for better grip
- Lightweight and well-balanced
- Variable volume single channel models cover a volume range from 0.2 μL to 10 mL
- Variable volume multichannel models cover a volume range from 0.5 μL to 300 μL (8- and 12-channel models)
Especificaciones
Puntas de diamante, puntas Amplipur | |
Esterilizable en autoclave | |
No | |
Polipropileno, PVDF, PBT | |
MyPipetman™ Select | |
Pipeta mecánica |
No | |
Surtido | |
Ergonómico, texturizado | |
1 | |
No estéril |