Learn More
Gilson™ MyPIPETMAN™ Select Single Channel Pipette
The MyPIPETMAN™ Select Single Channel Pipette is ergonomic, safe, and reliable with a volume setting choice for optimal use in various protocols.
Marca:  Gilson™ FP10003S
324.72 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21712" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.08100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17733158
  • 343.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las pipetas MyPIPETMAN™ Select son pipetas totalmente esterilizables en autoclave y de desplazamiento de aire que cubren un intervalo de volumen completo. Sin ningún compromiso en cuanto a la calidad y el rendimiento, el sistema de expulsión integrado con palanca integrada proporciona fuerzas de expulsión de puntas reducidas en comparación con los sistemas de expulsión directa. Este sistema de expulsión patentado refuerza la ergonomía de la pipeta para un uso cómodo durante todo el día.
  • Simplemente ajuste el volumen girando el botón de la pipeta con el exclusivo sistema de bloqueo de volumen Trilock™ patentado
  • Ajuste del volumen del trinquete ligero para un ajuste preciso del volumen
  • Posición de bloqueo de volumen para asegurar el pipeteo
  • Diseño ergonómico y texturizado para un mejor agarre
  • Ligero y bien equilibrado
  • Los modelos de un solo canal de volumen variable cubren un intervalo de volumen de 0,2 μl a 10 ml
  • Los modelos multicanal de volumen variable cubren un intervalo de volumen de 0,5 μl a 300 μl (modelos de 8 y 12 canales)
Especificaciones
Especificaciones
Puntas de diamante, puntas Amplipur
Esterilizable en autoclave
No
Polipropileno, PVDF, PBT
1
No estéril
20 μl
No
Surtido
Ergonómico, texturizado
P20
MyPipetman™ Select
Pipeta mecánica