Learn More
MP Biomedicals™ CellMaxx™ Bovine Albumin, Low Endotoxin, Stem Cell Culture
Lipid-rich bovine serum albumin, suitable for stem cell culture and media formulation
69.38€ - 2930.90€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Mammalian Cell Culture |
---|---|
Formulación | Lipid-rich |
Peso molecular | 66 |
Nombre | CellMaxx™ Bovine Albumin, Low Endotoxin |
Intervalo de pH | 6.5 to 7.5 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17308573
|
MP Biomedicals™
0219989610 |
10g |
69.38€
10 g |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17358583
|
MP Biomedicals™
0219989625 |
25g |
110.77€
25 g |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17318573
|
MP Biomedicals™
0219989650 |
50g |
221.54€
50 g |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11401655
|
MP Biomedicals™
0219989680 |
100g |
341.32€
100 g |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15702272
|
MP Biomedicals™
0219989690 |
500g |
1531.70€
500 g |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11411655
|
MP Biomedicals™
0219989691 |
1000g |
2930.90€
1 Kg |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Chromatographically purified for culturing embryonic, mesenchymal and hematopoietic cells. Lipid-rich formulation can be substituted for Albumax™ II.
Physical characteristics:
- Form: Off white to brown powder
- Purity:≥98% (w/w)
- Total Protein: ≥96%
- pH (4%): 6.5 to 7.5
- Solubility: Dissolves in 20 minutes at 20° to 25°C
- Moisture: ≤5% w/w
- Endotoxin: ≤1EU/mg
- Mycoplasma: Negative
- Bioburden: ≤100cfu/g
- Virus (9CFR): Negative
- Reported: Lipid content
Certifications: ISO9001, ISO13485, cGMP, EDQM
Especificaciones
Mammalian Cell Culture | |
66 | |
6.5 to 7.5 | |
Bovine | |
Powder |
Lipid-rich | |
CellMaxx™ Bovine Albumin, Low Endotoxin | |
Chromatography | |
4°C |