Learn More
MP Biomedicals™ Levadura de cerveza
Se utiliza como dieta para insectos. La levadura de cerveza MP Biomedicals también se puede utilizar para hornear pan, fermentar vino y cerveza, y la producción de etanol.
99.85€ - 807.72€
Especificaciones
Tipo de producto | Dieta animal |
---|---|
Formato | Polvo |
Para utilizar con (aplicación) | Fuente de vitaminas del complejo B, cromo y selenio, también utilizado para hornear pan, fermentar vino y cerveza y producir etanol |
Especie | S. cerevisiae |
Requisitos de almacenamiento | De 15 °C a 30 °C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11415722
|
MP Biomedicals™
0290331205 |
2,26 kg |
99.85€
5 libras |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11435722
|
MP Biomedicals™
0290331280 |
45,35 kg |
807.72€
100 libras |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11425722
|
MP Biomedicals™
0290331225 |
11,33 kg |
276.66€
25 libras |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Fuente de vitaminas del complejo B, cromo y selenio
Especificaciones
Dieta animal | |
Fuente de vitaminas del complejo B, cromo y selenio, también utilizado para hornear pan, fermentar vino y cerveza y producir etanol | |
De 15 °C a 30 °C |
Polvo | |
S. cerevisiae |