Learn More
MP Biomedicals™ Levadura de cerveza
Se utiliza como dieta para insectos. La levadura de cerveza MP Biomedicals también se puede utilizar para hornear pan, fermentar vino y cerveza, y la producción de etanol.
Marca:  MP Biomedicals™ 0290331205
Detalles adicionales : Peso : 2.26800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11415722
  • 99.85€ / 5 libras
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Fuente de vitaminas del complejo B, cromo y selenio
  • La levadura de cerveza se utiliza comúnmente para hornear pan, fermentar vino y producir cerveza y etanol.
Especificaciones
Especificaciones
Dieta animal
Fuente de vitaminas del complejo B, cromo y selenio, también utilizado para hornear pan, fermentar vino y cerveza y producir etanol
S. cerevisiae
Polvo
2,26 kg
De 15 °C a 30 °C