Learn More
Fisherbrand™ Filtro no estéril de membranas de ésteres de celulosa mixta
Los filtros no estériles de las membranas de ésteres de celulosa mixta Fisherbrand™ están compuestos de acetato de celulosa y nitrato de celulosa.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Membranas de uso común en aplicaciones analíticas/de investigación
- Naturalmente hidrófilo, biológicamente inerte y ofrecen estabilidad térmica
- Se caracteriza por contar con una superficie más suave y uniforme que la membrana de nitrocelulosa pura, lo que facilita la detección de partículas y un alto nivel de retención
Especificaciones
0.4bar | |
Microfilter | |
8 μm | |
600mL/min./cm2 | |
63L/min./cm2 | |
100 Pack | |
Yes |
White | |
MCE | |
Non-sterile | |
Microdialysis of DNA and Proteins, clarification of aqueous solutions during microbiological analysis, identification of Nucleic Acids | |
Hydrophilic | |
Plain Disc | |
25 mm |