Learn More
Fisherbrand™ Filtro no estéril de membranas de ésteres de celulosa mixta
Los filtros no estériles de las membranas de ésteres de celulosa mixta Fisherbrand™ están compuestos de acetato de celulosa y nitrato de celulosa.
41.00€ - 94.80€
Especificaciones
Color Blanco
Material Éster de celulosa mixta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Microdiálisis de ADN y proteínas, clarificación de soluciones acuosas durante el análisis microbiológico, identificación de ácidos nucleicos
Hidrofobicidad Hidrófilo
Ver más especificaciones
Productos 13
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
16437040
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
25 mm 0,2 μm
82.75€
paquete de 200
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16202772
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
47 mm 0,2 μm
94.80€
paquete de 200
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
11715295
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
25 mm 0,45 μm
64.70€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11725295
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
47 mm 0,45 μm
82.55€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11745295
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
47 mm 0,65 μm
94.80€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11765295
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
47 mm 0,8 μm
74.40€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11785295
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
47 mm 1,2 μm
94.80€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11705305
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
47 mm 3 μm
94.80€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11725305
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
47 mm 5 μm
94.80€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11745305
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
47 mm 8 μm
94.80€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11795295
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
25 mm 3 μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11735305
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
25 mm 8 μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11775295
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
25 mm 1.2 μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Membranas de uso común en aplicaciones analíticas/de investigación
  • Naturalmente hidrófilo, biológicamente inerte y ofrecen estabilidad térmica
  • Se caracteriza por contar con una superficie más suave y uniforme que la membrana de nitrocelulosa pura, lo que facilita la detección de partículas y un alto nivel de retención
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
No estéril
Hidrófilo
Disco simple
Éster de celulosa mixta
Microdiálisis de ADN y proteínas, clarificación de soluciones acuosas durante el análisis microbiológico, identificación de ácidos nucleicos