Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, MCE, 0.22 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
723.00€ - 2790.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Material | Ésteres de celulosa mixta (MCE) |
Tamaño de poro | 0,22 μm |
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 3,9 cm2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10399790
|
Merck
SLGS02510 |
1000Pack |
2790.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10074860
|
Merck
SLGS025NB |
250Pack |
723.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Non-Sterile Millex™ Syringe Filters with MCE Membrane:- Housing is made from a low-extractable polyvinylidene chloride (PVC).
Applications:
Clarification of Aqueous Solutions, General Laboratory Filtration
Especificaciones
Sí | |
0,22 μm | |
3,9 cm2 | |
PVC | |
Luer Slip macho | |
100 mL |
Ésteres de celulosa mixta (MCE) | |
No estéril | |
Preparación de muestras analíticas | |
Luer-Lok™ hembra | |
Millex™ | |
25 mm |