Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, MCE, 0.22 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Marca:  Merck SLGS02510
2600.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10399790
  • 2790.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Filtro de jeringa Millex™ no estériles con membrana MCE:
  • La carcasa está hecha de cloruro de polivinilideno (PVC) de baja extracción.
Aplicaciones:
Aclarado de soluciones acuosas, filtración de laboratorio general
Especificaciones
Especificaciones
Entrada transparente/salida azul
PTFE (hidrófilo)
No estéril
Preparación de muestras analíticas
PVC
5,2 bares (75 psi)
Luer Slip macho
1000Pack
de 45 °C
100 mL
19,8 mm
1,98 cm
2,5 cm
Luer-Lock hembra/Deslizamiento Luer macho
Ésteres de celulosa mixta (MCE)
0,22 μm
3,9 cm2
<100 µl
Luer-Lok™ hembra
1000/paq.
Millex™
113 °F
Filtro de jeringa
< 100 μl
0,77 in
25 mm