Learn More
Azpack™ Cinta de advertencia de peligro
Repite el aviso con símbolo de peligro durante un máximo de 66 m. La cinta de advertencia de peligro Azpack™ es adhesiva y se ha impreso en color negro sobre fondo amarillo.
7.10€
Especificaciones
Color | Black, Yellow |
---|---|
Formato | Roll |
Material | Vinyl |
Cantidad | 1 Ea. |
Longitud (métrico) | 66 m |
Código de producto | Marca | Mostrar texto | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Mostrar texto | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10633405
|
Azpack™
10633405 |
Riesgo biológico | 66 m x 25 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Repeats warning with hazard symbol for up to 66m. Azpack™ Hazard Warning Tape is self-adhesive and printed black on a yellow background.
- Self-adhesive tape
- Wording and hazard symbol repeated along tape
- Black on yellow background
- 66m roll
- Cardboard core diameter: 75mm
- Widtch: 25mm
Especificaciones
Black, Yellow | |
Vinyl | |
66 m |
Roll | |
1 Ea. |