Learn More
Azpack™ Cinta de advertencia de peligro
Repite el aviso con símbolo de peligro durante un máximo de 66 m. La cinta de advertencia de peligro Azpack™ es adhesiva y se ha impreso en color negro sobre fondo amarillo.
Marca: Azpack™ 10633405
Detalles adicionales : Peso : 0.10800kg
Descripción
Repeats warning with hazard symbol for up to 66m. Azpack™ Hazard Warning Tape is self-adhesive and printed black on a yellow background.
- Cinta autoadhesiva
- Símbolo de advertencia y texto repetidos a lo largo de la cinta
- Negro sobre fondo amarillo
- Rollo de 66 m
- Diámetro de bobina de cartón: 75 mm
- Ancho, 25 mm
Especificaciones
Autoadhesivo | |
Rollo | |
Riesgo biológico | |
66 m x 25 mm | |
25 mm |
Negro, Amarillo | |
Vinilo | |
1 unidad | |
66 m |