Learn More
Mettler Toledo™ Sustancias de referencia para analizadores de humedad SmartCal™
Verifique el rendimiento de su analizador de humedad en tan solo 10 minutos. Las sustancias de referencia para analizadores de humedad Mettler Toledo SmartCal se pueden procesar como cualquier otra muestra para satisfacer al mismo tiempo los requisitos de la normativa del sector y de las auditorías de la empresa.
529.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Analizador de humedad halógeno compacto |
---|
Código de producto | Marca | Tipo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12783275
|
Mettler Toledo™
30005918 |
SmartCal StarterPac; 12 pruebas más accesorios | 12 bolsitas de cSmartCal con protocolos de medición |
529.00€
12 tests |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Sustancia de ensayo granular altamente sensible
- Detecta de forma fiable influencias adversas de condiciones ambientales y la inexactitud de dispositivos de calentamiento o pesaje
- Uso sencillo: se vierte la sustancia de referencia en el plato de pesaje, se procesa como medición típica y se revisan los resultados en 10 minutos.
- Verifique el rendimiento en el laboratorio de control de calidad o directamente en la fábrica
- Intervalo de uso entre los 70 ° y 230 °C
- Límites de control establecidos para pruebas a 70 °, 100 °, 130 ° y 160 °C
SmartCal™
- Disponible en sobres, 12 o 24 por paquete
- Se suministra con un certificado de producción emitido por Mettler Toledo
- Excelente para sectores altamente regulados
- Especificaciones superiores en comparación con SmartCal™ estándar
- Control más estricto de los instrumentos
- Disponible en sobres, 12 o 24 por paquete
- Certificado: Suministrado por lote con certificado de análisis emitido por el instituto federal alemán independiente para investigación y ensayo de materiales en Berlín (BAM, www.bam.de)
- Recomendado para el uso inicial de SmartCal
- Incluye 12 sobres de pruebas con todos los accesorios para las pruebas
Información de órdenes
Aplicable para análisis con analizadores de humedad halógenos Mettler Toledo. Recomendación de frecuencia de pruebas personalizada basada en los riesgos disponible en www.mt.com/smartcal-frequency-recommendation.
Especificaciones
Analizador de humedad halógeno compacto |