Learn More
Mettler Toledo™ Sustancias de referencia para analizadores de humedad SmartCal™
Verifique el rendimiento de su analizador de humedad en tan solo 10 minutos. Las sustancias de referencia para analizadores de humedad Mettler Toledo SmartCal se pueden procesar como cualquier otra muestra para satisfacer al mismo tiempo los requisitos de la normativa del sector y de las auditorías de la empresa.
Marca: Mettler Toledo™ 30005918
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Includes: 12 pruebas, 24 pruebas o StarterPac que incluye 12 sobres junto con protocolos de medición, plantillas de informes, termómetro/higrómetro, documentación de validación.
Descripción
- Sustancia de test granular muy sensible
- Detecta de forma fiable las influencias adversas de las condiciones ambientales y dispositivos imprecisos de calentamiento o pesaje
- Fácil de usar: vierta la sustancia de referencia en la bandeja de pesaje, realice la medición típica, revise los resultados en 10 minutos
- Compruebe el rendimiento en el laboratorio de control de calidad o directamente en el planta de fábrica
- Rango de uso entre 70° y 230°C
- Límites de control establecidos para las pruebas en 70°, 100°, 130° y 160°C
SmartCal™
- Disponible en bolsitas de 12 o 24 por paquete
- Se suministra con un certificado de producción expedido por Mettler Toledo
- Excelente para industrias muy reguladas
- Especificaciones superiores en comparación con SmartCal estándar™
- Control más estricto de los instrumentos
- Disponible en bolsitas de 12 o 24 por paquete
- Certificación: Suministrado por lote con certificado de análisis emitido por el Instituto independiente federal alemán para la investigación y prueba de materiales de Berlín (BAM, www.bam.de)
- Recomendado para utilizar con SmartCal
- Incluye 12 bolsitas de prueba con todos los accesorios
Información de órdenes
Aplicable a pruebas de analizadores de humedad halógenos Mettler Toledo. Consulte la recomendación de frecuencia de las pruebas personalizadas y basadas en el riesgo en www.mt.com/smartcal-frequency-recommendation.
Especificaciones
Analizador de humedad halógeno compacto | |
12 bolsitas de cSmartCal con protocolos de medición | |
12/paq. | |
SmartCal StarterPac; 12 pruebas más accesorios |