Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
Marca:  METTLER TOLEDO™ 30207873
Detalles adicionales : CAS : 7447-40-7 Peso : 3.53440kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15345083
  • 1430.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Includes: Instrumento, LabX direct pH, cable USB, pinza del electrodo, accesorio de base, InLab 742-ISM, sobres de estándar de conductividad (1413 µS/cm y 12,88 mS/cm), frascos para calibración, maletín de transporte uGo™, instrucciones de funcionamiento, guía rápida, informe de pruebas, declaración de conformidad y pilas
Descripción
Descripción
  • A prueba de polvo
  • Resistente al agua
  • Clasificación IP67
  • Capacidad de medición de pH, Redox/ORP, conductividad, oxígeno disuelto e ISE (según el modelo)
  • Compatible con una amplia gama de electrodos con clasificación IP67 para cualquier aplicación
  • Compatible con nuestros electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
  • Almacenamiento de datos disponible; la capacidad depende del modelo
  • Exportación de datos a una impresora o a un archivo Excel
  • Software EasyDirect disponible para la transferencia de datos (según el modelo)
  • Funda de caucho disponible para mediciones con una sola mano
  • Maletín de transporte y protección uGo incluido en los kits selectivos (consulte la lista completa a continuación); disponible para todos los medidores portátiles
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
Especificaciones
Especificaciones
±0,5%
±0,5%
Cuatro AA de 1,5 V o 1,3 V NiMH
Introducción manual
Gráfica en color
De 0,01 μS/cm a 1000 mS/cm
De 0,00 a 42 psu
De -5 °C a +105 °C
Instrumento, LabX direct pH, cable USB, pinza del electrodo, accesorio de base, InLab 742-ISM, sobres de estándar de conductividad (1413 µS/cm y 12,88 mS/cm), frascos para calibración, maletín de transporte uGo™, instrucciones de funcionamiento, guía rápida, informe de pruebas, declaración de conformidad y pilas
Monocanal; conductividad, TDS, salinidad
0,01
Desde 0,01 hasta 1
222 x 70 x 35 mm
±0,5%
200-250 h
Una
ISO 9001, ISO 14001
IP 67
De 0,00 a 100,0 Mohm/cm
De 0,01 mg/l a 600 g/l
Muestras de baja conductividad y agua ultrapura
LTW de 7 pines (sensor)
Medidor de conductividad S7: Kit de USP/EP
Desde 0,01 hasta 0,1
Automático o manual
290 g