Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
615.00€ - 3460.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001, ISO 14001 |
---|---|
Clasificación IP | IP 67 |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Incluye | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Incluye | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10205774
|
METTLER TOLEDO™
51302601 |
Kit de electrodos | Electrodo de pH/temperatura InLab Expert Pro ISM; electrodo de conductividad/temperatura InLab 738-ISM | Doble canal; pH/ORP, conductividad |
1705.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10379304
|
METTLER TOLEDO™
51302600 |
Solo medidor (SG23) | Solo medidor | Doble canal; pH/ORP, conductividad |
1080.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11957981
|
METTLER TOLEDO™
51302661 |
Solo medidor | Solo medidor | Canal doble; pH/ORP/Ion, OD |
2015.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11967981
|
METTLER TOLEDO™
51302663 |
Kit de medidor de campo con electrodos y maletín | Electrodo de oxígeno/temperatura disuelto InLab OptiOx; electrodo de pH/temperatura InLab Expert Pro-ISM | Canal doble; pH/ORP/Ion, OD |
3345.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11918011
|
METTLER TOLEDO™
51302664 |
Kit de medidor de campo con electrodos y maletín | Electrodo de oxígeno/temperatura disuelto InLab OptiOx-5m; electrodo de pH/temperatura InLab Expert Go-5m-ISM | Canal doble; pH/ORP/Ion, OD |
3460.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10422005
|
METTLER TOLEDO™
51302610 |
Solo medidor | Solo medidor | Canal doble; pH/ORP/ion, OD |
1990.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10717315
|
METTLER TOLEDO™
51302611 |
Kit de medidor y electrodo, incluye 2 m de cable y pinza para 2 electrodos | Electrodo de oxígeno disuelto/temperatura InLab 605-ISM; electrodo de pH/temperatura InLab Expert Go-ISM | Canal doble; pH/ORP/Ion, OD |
2860.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10430665
|
METTLER TOLEDO™
51302620 |
Medidor portátil | Solo medidor | Canal doble; pH/ORP/ion, conductividad |
1685.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10042274
|
METTLER TOLEDO™
51302621 |
Kit de electrodos | Electrodo de conductividad/temperatura InLab 738-ISM; electrodo de pH/temperatura InLab Expert Go-ISM | Canal doble; pH/ORP/ion, conductividad |
2325.00€
cada uno |
N/A | |||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
10297814
|
METTLER TOLEDO™
51302622 |
Kit de campo | Electrodo de conductividad/temperatura InLab 738-ISM; electrodo de pH/temperatura InLab Expert Go-ISM | Canal doble; pH/ORP/ion, conductividad |
2730.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15345073
|
METTLER TOLEDO™
30207954 |
Medidor de conductividad Seven2Go S3 | Solo medidor | Monocanal; conductividad, TDS, salinidad |
615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15355073
|
METTLER TOLEDO™
30207955 |
Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit estándar | Electrodo de conductividad/temperatura InLab 738-ISM | Monocanal; conductividad, TDS, salinidad |
905.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15365073
|
METTLER TOLEDO™
30207956 |
Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de campo | Electrodo de conductividad/temperatura InLab 738-ISM; maletín de transporte/protección uGo | Monocanal; conductividad, TDS, salinidad |
955.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15375073
|
METTLER TOLEDO™
30207957 |
Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit de bioetanol | Electrodo de conductividad/temperatura InLab 725; maletín de transporte/protección uGo | Monocanal; conductividad, TDS, salinidad |
1025.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15315083
|
METTLER TOLEDO™
30207961 |
Medidor de conductividad S7 | Solo medidor | Monocanal; conductividad, TDS, salinidad |
980.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15325083
|
METTLER TOLEDO™
30207962 |
Medidor de conductividad S7: Kit estándar | Electrodo de conductividad/temperatura InLab 738-ISM | Monocanal; conductividad, TDS, salinidad |
1585.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15335083
|
METTLER TOLEDO™
30207963 |
Medidor de conductividad S7: Kit de campo | Electrodo de conductividad/temperatura InLab 738-ISM; maletín de transporte/protección uGo | Monocanal; conductividad, TDS, salinidad |
1355.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15345083
|
METTLER TOLEDO™
30207873 |
Medidor de conductividad S7: Kit de USP/EP | Instrumento, LabX direct pH, cable USB, pinza del electrodo, accesorio de base, InLab 742-ISM, sobres de estándar de conductividad (1413 µS/cm y 12,88 mS/cm), frascos para calibración, maletín de transporte uGo™, instrucciones de funcionamiento, guía rápida, informe de pruebas, declaración de conformidad y pilas | Monocanal; conductividad, TDS, salinidad |
1430.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15385073
|
METTLER TOLEDO™
30207958 |
Medidor de DO Seven2Go S4 | Solo medidor | Monocanal; conductividad, TDS, salinidad |
650.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15395073
|
METTLER TOLEDO™
30207959 |
Medidor de DO Seven2Go S4: Kit estándar | Electrodo polarográfico de oxígeno disuelto/temperatura InLab 605-ISM | Canal único; oxígeno disuelto (OD) |
1100.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15305083
|
METTLER TOLEDO™
30207960 |
Medidor de DO Seven2Go S4: Kit de campo | Electrodo polarográfico de temperatura/oxígeno disuelto InLab 605-ISM; maletín de transporte/protección uGo | Canal único; oxígeno disuelto (OD) |
1165.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15315093
|
METTLER TOLEDO™
30207971 |
Medidor de DO S9: Kit estándar | Electrodo óptico de oxígeno disuelto/temperatura InLab OptiOx | Canal único; oxígeno disuelto (OD) |
1755.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15325093
|
METTLER TOLEDO™
30207972 |
Medidor de DO S9: Kit de campo | Electrodo óptico de oxígeno disuelto/temperatura InLab OptiOx; maletín de transporte/protección uGo | Canal único; oxígeno disuelto (OD) |
1810.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15335093
|
METTLER TOLEDO™
30207939 |
Medidor de DO S9: Kit de BOD | Electrodo óptico de oxígeno disuelto/temperatura InLab OptiOx; maletín de transporte/protección uGo; adaptador BOD | Canal único; oxígeno disuelto (OD) |
1870.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15395063
|
METTLER TOLEDO™
30207949 |
Medidor de pH/mV Seven2Go S2 | Solo medidor | Monocanal; pH, ORP |
700.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15305073
|
METTLER TOLEDO™
30207950 |
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit estándar | Electrodo de pH/temperatura InLab Expert Go-ISM | Monocanal; pH, ORP |
715.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15315073
|
METTLER TOLEDO™
30207951 |
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de campo con sonda de pH | Electrodo de pH/temperatura InLab Expert Go-ISM; maletín de transporte/protección uGo | Monocanal; pH, ORP |
775.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15325073
|
METTLER TOLEDO™
30207952 |
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de alimentos | Electrodo de pH/temperatura InLab Solids Go-ISM | Monocanal; pH, ORP |
825.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15335073
|
METTLER TOLEDO™
30207953 |
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de luz | Electrodo de pH/temperatura InLab Versatile Pro | Monocanal; pH, ORP |
630.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15355083
|
METTLER TOLEDO™
30207874 |
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8 | Solo medidor | Canal único; pH, Ion, ORP |
920.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15375083
|
METTLER TOLEDO™
30207877 |
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit de campo | Electrodo de pH/temperatura InLab Expert Go-ISM; maletín de transporte/protección uGo | Canal único; pH, Ion, ORP |
1160.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15385083
|
METTLER TOLEDO™
30207878 |
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit biotecnológico | Electrodo de pH/temperatura InLab Routine Pro-ISM | Canal único; pH, Ion, ORP |
1255.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15395083
|
METTLER TOLEDO™
30207879 |
Medidor de pH/mV e iones Seven2Go Pro S8: Kit para fluoruro | Combinación de fluoruro Perfection electrodo selectivo de iones fluoruro | Canal único; pH, Ion, ORP |
1575.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15305093
|
METTLER TOLEDO™
30207970 |
Medidor S9 portátil de OD | Solo medidor | Medidor portátil OD |
1025.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Dust proof
- Water proof
- IP67 Rated
- pH, Redox/ORP, conductivity, dissolved oxygen and ISE measuring capability (model dependent)
- Compatible with a wide range of IP67-rated electrodes for any application
- Compatible with our ISM electrodes that capture and save calibration data which is then automatically recognized by the meter once connected
- Data storage available; capacity dependent on model
- Export data to a printer or Excel file for Seven2Go Pro only
- EasyDirect software available for data transfer (model dependent) for Seven2Go Pro only
- Rubber holster available for single-handed measurements
- uGo carrying and protecting case included in selective kits (see below for complete list); available for all portable meters
Especificaciones
ISO 9001, ISO 14001 | |
IP 67 |