Learn More
Mettler Toledo™ Standard ME Analytical Lab Balance
The Standard ME Analytical Lab Balance simplifies weighing tasks and increases efficiency. The Electromagnetic Force Compensation weighing cell with overload protection ensures precise analytical weighing results. Designed to last, with a solid metal base and stainless-steel weighing pan.
3705.10€ - 4326.97€
Especificaciones
Tipo de pantalla | Backlit LCD |
---|---|
Legibilidad | 0.1 mg |
Repetibilidad | 0.08 mg |
Tiempo de estabilización | 2 sec. |
Tipo | Analytical Balance |
Código de producto | Marca | Capacidad | Modelo | Calibración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Modelo | Calibración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15949227
|
Mettler Toledo™
30029067 |
120 g | ME104 | Interno |
3705.10€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15843088
|
Mettler Toledo™
30029066 |
220 g | ME204 | Interno |
4326.97€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Balance Type: Analytical Balance (4-Place Balance)
- Weigh Cell: Electromagnetic Force Compensation Weigh Cell with Overload Protection (available with Internal or External Calibration)
- Calibration Type: Internal/External
- Balance Housing: Die-cast aluminum, ABS
- Connection Type: RS232, Bluetooth (optional)
- Display: Backlit LCD
- ME-T (FACT Internal/External Calibration)
- ME (Internal/External Calibration)
- PL-E (External Calibration)
Compliance
Meets ISO/GLP documentation requirements.
Especificaciones
Backlit LCD | |
0.08 mg | |
Analytical Balance | |
100/240 V 50/60 Hz |
0.1 mg | |
2 sec. | |
4.7 kg |