Learn More
Mettler Toledo™ Standard ME Analytical Lab Balance
The Standard ME Analytical Lab Balance simplifies weighing tasks and increases efficiency. The Electromagnetic Force Compensation weighing cell with overload protection ensures precise analytical weighing results. Designed to last, with a solid metal base and stainless-steel weighing pan.
Marca: Mettler Toledo™ 30029067
Descripción
- Tipo de balanza: balanza analítica (balanza de 4 posiciones)
- Célula de pesaje: célula de pesaje de compensación de fuerza electromagnética con protección contra sobrecarga (disponible con calibración interna o externa)
- Tipo de calibración: interna/externa
- Carcasa de la balanza: aluminio fundido a presión, ABS
- Tipo de conexión: RS232, Bluetooth (opcional)
- Pantalla: LCD retroiluminada
- ME-T (calibración interna/externa FACT)
- ME (calibración interna/externa)
- PL-E (calibración externa)
Compliance
Cumple los requisitos de documentación de ISO/GLP.
Especificaciones
Interno | |
LCD retroiluminada | |
Patas delanteras | |
ME104 | |
2,0 ppm/°C | |
Balanza analítica | |
90 mm | |
4,7 kg |
120 g | |
0,1 mg | |
0,2 mg | |
0,08 mg | |
2 s | |
3,5 in | |
10,3 lb | |
100/240 V 50/60 Hz |