Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio de polímero MetroMax i™, parte superior fenólica gris con bastidor en 3 lados
Mantenga su laboratorio limpio con la mesa de trabajo de laboratorio de polímero Metro MetroMax i™, que ofrece una resistencia superior a la corrosión con la protección de productos antimicrobianos Microban™ integrada.
1350.00€ - 1490.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para laboratorio |
---|---|
Altura (imperial) | 40,5 in |
Altura (métrico) | 101,6 cm |
Capacidad portante (imperial) | 600 lb |
Capacidad portante (métrico) | 273 kg |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Incluye | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Incluye | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15987021
|
Metro™
LT30XUPG3 |
29,75 × 30 × 40,5 pulg (74,9 × 76,2 × 101,6 cm) | Bastidor en 3 lados | Mesa fija |
1350.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15987031
|
Metro™
LT36XUPG3 |
35,75 × 30 × 40,5 pulg (90,8 × 76,2 × 101,6 cm) | Bastidor en 3 lados | Mesa fija |
1390.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15987051
|
Metro™
LT60XUPG3 |
59,75 × 30 × 40,5 pulg (151,7 × 76,2 × 101,6 cm) | Bastidor en 3 lados | Mesa fija |
1490.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15907071
|
Metro™
LTM30XUPG3 |
29,75 × 30 × 40,5 pulg (74,9 × 76,2 × 101,6 cm) | Bastidor en 3 lados, accesorio adaptador | Mesa móvil |
1350.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15967071
|
Metro™
LTM36XUPG3 |
35,75 × 30 × 40,5 pulg (90,8 × 76,2 × 101,6 cm) | Bastidor en 3 lados, accesorio adaptador | Mesa móvil |
1390.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15927081
|
Metro™
LTM48XUPG3 |
47,75 × 30 × 40,5 pulg (121,3 × 76,2 × 101,6 cm) | Bastidor en 3 lados, accesorio adaptador | Mesa móvil |
1440.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15987081
|
Metro™
LTM60XUPG3 |
59,75 × 30 × 40,5 pulg (151,7 × 76,2 × 101,6 cm) | Bastidor en 3 lados, accesorio adaptador | Mesa móvil |
1490.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15987041
|
Metro™
LT48XUPG3 |
47,75 × 30 × 40,5 pulg (121,3 × 76,2 × 101,6 cm) | Bastidor en 3 lados | Mesa fija |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Estas mesas de trabajo proporcionan la plataforma de producto ideal, tienen un diseño modular y ofrecen la máxima flexibilidad en función de los requisitos de la aplicación.
- Construcción de polímeros avanzada para entornos de laboratorio corrosivos
- Superficies lisas fáciles de limpiar
- Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
- Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Casters and accessories must be ordered separately.
Especificaciones
Ideal para laboratorio | |
101,6 cm | |
273 kg | |
76,2 cm |
40,5 in | |
600 lb | |
30 in | |
Polímero |