Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio de polímero MetroMax i™, parte superior fenólica gris con bastidor en 3 lados
Mantenga su laboratorio limpio con la mesa de trabajo de laboratorio de polímero Metro MetroMax i™, que ofrece una resistencia superior a la corrosión con la protección de productos antimicrobianos Microban™ integrada.
Marca: Metro™ LTM48XUPG3
766.38 EUR hasta el 2024-11-01
Use el código promocional "21705" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Estas mesas de trabajo proporcionan la plataforma de producto ideal, tienen un diseño modular y ofrecen la máxima flexibilidad en función de los requisitos de la aplicación.
- Construcción de polímeros avanzada para entornos de laboratorio corrosivos
- Superficies lisas fáciles de limpiar
- Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
- Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Casters and accessories must be ordered separately.
Especificaciones
Mesa móvil | |
Ideal para laboratorio | |
101,6 cm | |
47,75 in | |
600 lb | |
30 in | |
Polímero |
47,75 × 30 × 40,5 pulg (121,3 × 76,2 × 101,6 cm) | |
40,5 in | |
Bastidor en 3 lados, accesorio adaptador | |
121,3 cm | |
273 kg | |
76,2 cm |