Learn More
Brady™ MetaLabel™ B-428 Metallized Polyester BMP71 Labels
For use in commercial/industrial applications. Brady B-428 metallized polyester labels with permanent acrylic adhesive are for use with BMP71 printer.
Marca: Brady™ 114738
Detalles adicionales : Peso : 0.10340kg
Especificaciones
Con homologación UL, aprobación CSA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815) | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Etiqueta de seguimiento de activos | |
Impresora BMP™71 | |
750 por rollo | |
1 x 0,275 in. (W x H) | |
-70°C a +120°C | |
0,112 mm | |
6,99 x 25,40 mm | |
6,99 mm |
Productos químicos, corrosión, humedad, UV y resistente a inclemencias meteorológicas | |
Gris claro | |
Poliéster metalizado (B-428) | |
Seguimiento de activos, placas de clasificación, ID de uso general | |
1 | |
Rectángulo | |
25,4 x 7 mm (An x Al) | |
0,0044 in | |
10,16 mm | |
25,40 mm |