Learn More
Brady™ MetaLabel™ B-428 Metallized Polyester BMP71 Labels
For use in commercial/industrial applications. Brady B-428 metallized polyester labels with permanent acrylic adhesive are for use with BMP71 printer.
43.80€ - 505.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Con homologación UL, aprobación CSA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815) |
---|---|
Descripción | Productos químicos, corrosión, humedad, UV y resistente a inclemencias meteorológicas |
Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
Color | Gris claro |
Acabado | Mate |
Código de producto | Marca | Tamaño (métrico) | Tamaño (imperial) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño (métrico) | Tamaño (imperial) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11701845
|
Brady™
115034 |
25,4 x 12,7 mm (An x Al) | 1 x 0,5 in. (W x H) | 5000 por rollo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11731785
|
Brady™
115035 |
50,8 x 25,4 mm (An x Al) | 2 x 1 in. (W x H) | 1000/paquete |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11711745
|
Brady™
114738 |
25,4 x 7 mm (An x Al) | 1 x 0,275 in. (W x H) | 750 por rollo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11737354
|
Brady™
114746 |
25,4 x 12,7 mm (An x Al) | 1 x 0,5 in. (W x H) | 500 por rollo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11707104
|
Brady™
114777 |
50,8 x 25,4 mm (An x Al) | 2 x 1 in. (W x H) | 100/paquete |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11747124
|
Brady™
114953 |
76,2 x 25,4 mm (An x Al) | 3 x 1 in. (W x H) | 100/paquete |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11747104
|
Brady™
114788 |
69,8 x 31,7 mm (An x Al) | 2,75 x 1,25 in. (W x H) | 100/paquete |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11797354
|
Brady™
114795 |
38,1 x 12,7 mm (An x Al) | 1,5 x 0,5 in. (W x H) | 500 por rollo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11797104
|
Brady™
114827 |
101,6 x 48,2 mm (An x Al) | 4 x 1,9 in. (W x H) | 100/paquete |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Spezifikation
Con homologación UL, aprobación CSA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815) | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Etiqueta de seguimiento de activos | |
Impresora BMP™71 | |
Rectángulo | |
0,0044 in |
Productos químicos, corrosión, humedad, UV y resistente a inclemencias meteorológicas | |
Gris claro | |
Poliéster metalizado (B-428) | |
Seguimiento de activos, placas de clasificación, ID de uso general | |
1 | |
-70°C a +120°C | |
0,112 mm |