Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con longitud extendida Matrix™ TallTip™, 250, longitud extendida, en rack, estériles
Maximice el alcance con las puntas de pipeta de longitud extendida Thermo Scientific™ Matrix™ TallTip™, que permiten el acceso al fondo de los tubos de ensayo, frascos y matraces.
Marca: Thermo Scientific™ 7281
Detalles adicionales : Peso : 2.22500kg
Beschreibung
Maximice el alcance con las puntas de pipeta de longitud extendida Thermo Scientific™ Matrix™ TallTip™, que permiten el acceso al fondo de los tubos de ensayo, frascos de reactivos, matraces y otros recipientes similares sin que el cuerpo de la pipeta entre en contacto con los laterales del tubo. Los extremos de punta estrechos y no biselados evitan el contacto con las paredes laterales y aumentan la precisión.
Ventajas:- Evitan la contaminación cruzada procedente de las paredes de los recipientes.
- Permite utilizar puntas para grandes volúmenes en espacios reducidos generando menos desplazamiento de líquido.
- La longitud máxima de 102 mm permite el acceso seguro a tubos de ensayo de 100 mm
- La gradilla Thermo Scientific™ Flo-Thru™ reduce el movimiento de las puntas y mejora el flujo de aire durante la esterilización en autoclave
- Ajuste universal válido para las principales marcas de pipetas
Características de las puntas de pipeta Matrix
- Los anillos de sellado de las puntas garantizan la estanqueidad de la pipeta sin fugas ni oscilaciones de la punta.
- Los moldes perfectamente pulidos y los procesos de mantenimiento rigurosos facilitan la baja retención de líquidos de estas puntas sin tratamientos ni aditivos especiales.
- Los anillos de estabilización de las gradillas permiten mantener las puntas bien sujetas una vez en la pipeta.
- El diseño de gradilla rígido garantiza la colocación segura y uniforme de las puntas.
- Las características de ventilación de la gradilla garantizan el flujo de calor adecuado durante la esterilización en autoclave y reducen la condensación en las puntas.
- La bisagra impide que la tapa estéril entre en contacto con la mesa del laboratorio.
- La ranura para el dedo de las gradillas facilita la retirada y colocación de las bandejas de recarga.
- Las bolsas de apertura rápida facilitan la apertura de cada gradilla estéril envuelta individualmente.
- Las gradillas etiquetadas correctamente simplifican el registro, la identificación de las puntas y la realización de nuevos pedidos.
- Tamaño de gradilla reducido respetuoso con el medio ambiente para reducir los residuos
- Las gradillas son de material reciclado y están marcadas con los símbolos correspondientes para promover iniciativas de reciclaje.
Spezifikation
250 μl | |
No estéril | |
Gradilla, 10 x 96 | |
Pipeta de ajuste universal |
Sin filtro | |
Esterilizable en autoclave | |
Longitud extendida | |
Matrix TallTip |