Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con longitud extendida Matrix™ TallTip™, 250, longitud extendida, en rack, estériles
Maximice el alcance con las puntas de pipeta de longitud extendida Thermo Scientific™ Matrix™ TallTip™, que permiten el acceso al fondo de los tubos de ensayo, frascos y matraces.
49.47€ - 141.48€
Especificaciones
filtradas por | Sin filtro |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Para utilizar con (equipo) | Pipeta de ajuste universal |
Línea de productos | Matrix TallTip |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Estilo de punta | Volumen (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Estilo de punta | Volumen (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10690214
|
Thermo Scientific™
7080 |
No estéril | Longitud extendida | 300 μl | A granel, 500 puntas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10642114
|
Thermo Scientific™
7151 |
No estéril | Universal | 250 μl | Gradilla, 10 x 96 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10465783
|
Thermo Scientific™
7250 |
No estéril | Longitud extendida | 250 μl | A granel, 1000 puntas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10511335
|
Thermo Scientific™
7280 |
No estéril | Longitud extendida | 250 μl | A granel, 500 puntas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10029892
|
Thermo Scientific™
7281 |
No estéril | Longitud extendida | 250 μl | Gradilla, 10 x 96 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10436163
|
Thermo Scientific™
7631 |
No estéril | Longitud extendida | 30 μl | Gradilla, 10 x 96 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10767314
|
Thermo Scientific™
7632 |
Estéril | Longitud extendida | 30 μl | Gradilla, 10 x 96 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Maximice el alcance con las puntas de pipeta de longitud extendida Thermo Scientific™ Matrix™ TallTip™, que permiten el acceso al fondo de los tubos de ensayo, frascos de reactivos, matraces y otros recipientes similares sin que el cuerpo de la pipeta entre en contacto con los laterales del tubo. Los extremos de punta estrechos y no biselados evitan el contacto con las paredes laterales y aumentan la precisión.
Ventajas:- Evitan la contaminación cruzada procedente de las paredes de los recipientes.
- Permite utilizar puntas para grandes volúmenes en espacios reducidos generando menos desplazamiento de líquido.
- La longitud máxima de 102 mm permite el acceso seguro a tubos de ensayo de 100 mm
- La gradilla Thermo Scientific™ Flo-Thru™ reduce el movimiento de la puntas y mejora el flujo de aire durante la esterilización en autoclave.
- Ajuste universal válido para las principales marcas de pipetas
Características de las puntas de pipeta Matrix
- Los anillos de sellado de las puntas garantizan la estanqueidad de la pipeta sin fugas ni oscilaciones de la punta.
- Los moldes perfectamente pulidos y los procesos de mantenimiento rigurosos facilitan la baja retención de líquidos de estas puntas sin tratamientos ni aditivos especiales.
- Los anillos de estabilización de las gradillas permiten mantener las puntas bien sujetas una vez en la pipeta.
- El diseño de gradilla rígido garantiza la colocación segura y uniforme de las puntas.
- Las características de ventilación de la gradilla garantizan el flujo de calor adecuado durante la esterilización en autoclave y reducen la condensación en las puntas.
- La bisagra impide que la tapa estéril entre en contacto con la mesa del laboratorio.
- La ranura para el dedo de las gradillas facilita la retirada y colocación de las bandejas de recarga.
- Las bolsas de apertura rápida facilitan la apertura de cada gradilla estéril envuelta individualmente.
- Las gradillas etiquetadas correctamente simplifican el registro, la identificación de las puntas y la realización de nuevos pedidos.
- Tamaño de gradilla reducido respetuoso con el medio ambiente para reducir los residuos
- Las gradillas son de material reciclado y están marcadas con los símbolos correspondientes para promover iniciativas de reciclaje.
Especificaciones
Sin filtro | |
Esterilizable en autoclave | |
Pipeta de ajuste universal | |
Matrix TallTip |