Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para pipetas electrónicas Matrix™
Los accesorios para pipetas electrónicas Thermo Scientific™ Matrix están optimizados para utilizarse con pipetas electrónicas Matrix.
Marca: Thermo Scientific™ 1066
Detalles adicionales : Peso : 1.40000kg
Descripción
Los accesorios para pipetas electrónicas Thermo Scientific™ Matrix están optimizados para utilizarse con pipetas electrónicas Matrix.
Soportes de pipetas, gradillas de tubos, fuentes de alimentación y otros accesorios para uso con las pipetas electrónicas Matrix.
Estos accesorios están optimizados para utilizarse con las pipetas electrónicas Matrix.Soportes de pipetas
- Soporte unitario: la unidad metálica independiente tiene capacidad para una pipeta electrónica Matrix monocanal o multicanal
- Gradilla de pared de tres posiciones: para pipetas electrónicas Matrix monocanal o multicanal; incluye elementos para montaje
- Soporte giratorio de seis posiciones: ideal para laboratorios que utilicen varias pipetas; gira libremente para mantener ordenada la mesa
- Ayudan a sacar el máximo partido del sistema expansible de puntas sobre una pipeta Matrix EXP o Equalizer
- Se comercializan dos gradillas de tubos diferentes para facilitar el cambio de formato desde tubos a microplacas
- Las gradillas de tubos de ensayo trabajan con tubos de ensayo de 12 × 75 mm o de 13 × 100 mm en un formato de 8 × 12in. o de 5 × 12in.
- La gradilla de tubos de microcentrífuga trabaja con tubos de 0,5 o 1,5 ml
Especificaciones
Stand de pipeta , 6 posiciones , Carousel Revolving | |
Matrix Electronic Single, Multichannel Pipette |