Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para pipetas electrónicas Matrix™
Los accesorios para pipetas electrónicas Thermo Scientific™ Matrix están optimizados para utilizarse con pipetas electrónicas Matrix.
85.45€ - 206.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10089882
|
Thermo Scientific™
1096 |
Fuente de alimentación, electrónica monocanal, 240 V, 50 Hz (Inglaterra) |
206.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10773037
|
Thermo Scientific™
2092 |
Baterías recargables de NiMH |
155.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10015284
|
Thermo Scientific™
6092-11 |
Baterías, recargables de NiMH, para pipeta multicanal |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10767124
|
Thermo Scientific™
1066 |
Stand de pipeta , 6 posiciones , Carousel Revolving |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Los accesorios para pipetas electrónicas Thermo Scientific™ Matrix están optimizados para utilizarse con pipetas electrónicas Matrix.
Soportes de pipetas, gradillas de tubos, fuentes de alimentación y otros accesorios para uso con las pipetas electrónicas Matrix.
Estos accesorios están optimizados para utilizarse con las pipetas electrónicas Matrix.Soportes de pipetas
- Soporte unitario: la unidad metálica independiente tiene capacidad para una pipeta electrónica Matrix monocanal o multicanal
- Gradilla de pared de tres posiciones: para pipetas electrónicas Matrix monocanal o multicanal; incluye elementos para montaje
- Soporte giratorio de seis posiciones: ideal para laboratorios que utilicen varias pipetas; gira libremente para mantener ordenada la mesa
- Ayudan a sacar el máximo partido del sistema expansible de puntas sobre una pipeta Matrix EXP o Equalizer
- Se comercializan dos gradillas de tubos diferentes para facilitar el cambio de formato desde tubos a microplacas
- Las gradillas de tubos de ensayo trabajan con tubos de ensayo de 12 × 75 mm o de 13 × 100 mm en un formato de 8 × 12in. o de 5 × 12in.
- La gradilla de tubos de microcentrífuga trabaja con tubos de 0,5 o 1,5 ml