Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas de cebado Luer-Lock macho
Las jeringas de cebado con Luer-Lock macho Thermo Scientific™ ofrecen una inyección manual fácil, exacta y reproducible.
Marca: Thermo Scientific™ 365N2721
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
Las jeringas de cebado con Luer-Lock macho Thermo Scientific™ ofrecen una inyección manual fácil, exacta y reproducible.
Especificaciones
10 ml FN GT LC, 19 G, 57 mm | |
57 mm | |
Unidad | |
57 mm | |
Muestreador automático TriPlus RSH |
19 G | |
Jeringa para muestreadores automáticos GC | |
10 mL | |
LC | |
Sí |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.