Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas de cebado Luer-Lock macho
Las jeringas de cebado con Luer-Lock macho Thermo Scientific™ ofrecen una inyección manual fácil, exacta y reproducible.
66.61€ - 363.65€
Productos 7
Código de producto Marca Volumen (métrico) Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
10524655
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
365KL531
1 mL Jeringa de muestreador automático GC Gastight, Luer-Lok
91.42€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
13436886
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
365N2721
10 mL Jeringa para muestreadores automáticos GC
363.65€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
10409254
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
365LL541
2,5 ml Jeringa de muestreador automático GC Gastight, Luer-Lok Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10137854
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
365ML551
5 ml Jeringa de muestreador automático GC Gastight, Luer-Lok Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10585995
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
365NL561
10 ml Jeringa de muestreador automático GC Gastight, Luer-Lok Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10409444
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
365PL571
25 ml Jeringa de muestreador automático GC Gastight, Luer-Lok Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10351305
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
365RL581
50 mL Jeringa de cebado de muestreador automático GC, Luer-Lok Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Las jeringas de cebado con Luer-Lock macho Thermo Scientific™ ofrecen una inyección manual fácil, exacta y reproducible.
  • Punta cuadrada para evitar dañar el inyector
  • Amplia gama de volúmenes
  • De precisión, hechas de vidrio borosilicatado y acero inoxidable
  • Diseño robusto con marcas de fácil lectura
Documentos
Product Certifications
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.