Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC MAbPac™ HIC-20
Utilice esta columna para separar anticuerpos monoclonales (mAbs), fragmentos de mAb y variantes oxidadas por cromatografía de interacción hidrófoba (HIC).
Marca: Thermo Scientific™ 088555
Detalles adicionales : Peso : 0.00810kg
Descripción
Utilice la columna para HPLC Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-20 para la separación de anticuerpos monoclonales (mAbs), fragmentos de mAb y variantes oxidadas por cromatografía de interacción hidrofóbica (HIC). La composición química única de esta columna de sílice ofrece una alta resolución y una selectividad excelente. La avanzada tecnología de unión de superficie proporciona una excelente estabilidad química, una alta resolución y una exclusiva selectividad optimizada para mAbs que se diferencia de otras fases HIC.
Características de la columna MAbPac HIC-20- Selectividad óptima para mAbs y variantes relacionadas
- Una excelente separación de fragmentos de mAb y variantes oxidadas
- Alta resolución y alta eficacia
- Compatible con disolventes orgánicos y fases móviles acuosas
- Estabilidad de columna resistente
Especificaciones
Precolumna | |
10 mm | |
5 μm | |
1000 Å | |
Sílice | |
Sílice esférico, de alta pureza | |
Interacción hidrófoba |
4,6 mm | |
6000 psi (415 bar) | |
De 2 a 9 | |
60°C | |
MAbPac | |
Interacción hidrófoba | |
Bio-LC |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.