Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC MAbPac™ HIC-20
Utilice esta columna para separar anticuerpos monoclonales (mAbs), fragmentos de mAb y variantes oxidadas por cromatografía de interacción hidrófoba (HIC).
217.22€ - 1905.79€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 5 μm |
---|---|
pH | De 2 a 9 |
Tamaño de poro | 1000 Å |
Temperatura | 60°C |
Línea de productos | MAbPac |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15314695
|
Thermo Scientific™
088553 |
5 μm | 4,6 mm | 100 mm |
1314.46€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15324695
|
Thermo Scientific™
088554 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm |
1905.79€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15334695
|
Thermo Scientific™
088555 |
5 μm | 4,6 mm | 10 mm |
217.22€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Utilice la columna para HPLC Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-20 para la separación de anticuerpos monoclonales (mAbs), fragmentos de mAb y variantes oxidadas por cromatografía de interacción hidrofóbica (HIC). La composición química única de esta columna de sílice ofrece una alta resolución y una selectividad excelente. La avanzada tecnología de unión de superficie proporciona una excelente estabilidad química, una alta resolución y una exclusiva selectividad optimizada para mAbs que se diferencia de otras fases HIC.
Características de la columna MAbPac HIC-20Esta columna se basa en partículas de sílice de poro ancho con grupos de alquilamida exclusivos que ofrecen:
- Selectividad óptima para mAbs y variantes relacionadas
- Una excelente separación de fragmentos de mAb y variantes oxidadas
- Alta resolución y alta eficiencia
- Compatible con disolventes orgánicos y fases móviles acuosas
- Estabilidad de columna resistente
Especificaciones
5 μm | |
1000 Å | |
MAbPac | |
Interacción hidrófoba |
De 2 a 9 | |
60°C | |
Sílice esférico, de alta pureza |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.