Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC MAbPac™ HIC-10
Separe anticuerpos monoclonales (mAbs) y productos biológicos relacionados con una resolución alta, excelente biocompatibilidad y selectividad gracias a la exclusiva composición química de esta columna de interacción hidrófoba.
215.78€ - 1905.79€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 5 μm |
---|---|
pH | De 2 a 8 |
Tamaño de poro | 1000 Å |
Temperatura | 60°C |
Línea de productos | MAbPac |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15360411
|
Thermo Scientific™
088480 |
5 μm | 4,6 mm | 100 mm |
1314.46€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15380411
|
Thermo Scientific™
088481 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm |
1905.79€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15300421
|
Thermo Scientific™
088482 |
5 μm | 4,6 mm | 10 mm |
215.78€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
La columna para LC Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-10, que está diseñada para la separación de anticuerpos monoclonales (mAbs) y productos biológicos relacionados mediante interacción hidrófoba, es una columna de sílice de alta resolución. La exclusiva composición química de la columna MAbPac HIC-10 Column proporciona una alta resolución, una excelente biocompatibilidad y una selectividad que se diferencia de las del resto de columnas HIC del mercado.
Composición química exclusiva diseñada para una selectividad óptima de mAbs
La columna MAbPac HIC-10 se basa partículas de sílice de 5 µm esféricas, de gran pureza y poros grandes (1000 Å) con grupos funcionales de alquilo amidas exclusivos. Su avanzada tecnología de unión de superficie proporciona una excelente estabilidad química, una alta eficacia y una exclusiva selectividad optimizada para mAbs que se diferencia de otras fases HIC.
- Excelente biocompatibilidad y contaminación cruzada extremadamente baja
- Alta resolución y alta eficiencia
- Compatible con disolventes orgánicos y fases móviles acuosas
- Estabilidad de columna resistente
Especificaciones
5 μm | |
1000 Å | |
MAbPac | |
Interacción hidrófoba |
De 2 a 8 | |
60°C | |
Interacción hidrófoba |