Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC MAbPac™ HIC-10
Separe anticuerpos monoclonales (mAbs) y productos biológicos relacionados con una resolución alta, excelente biocompatibilidad y selectividad gracias a la exclusiva composición química de esta columna de interacción hidrófoba.
Marca:  Thermo Scientific™ 088481
Detalles adicionales : Peso : 0.44000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15380411
  • 1905.79€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La columna para LC Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-10, que está diseñada para la separación de anticuerpos monoclonales (mAbs) y productos biológicos relacionados mediante interacción hidrófoba, es una columna de sílice de alta resolución. La exclusiva composición química de la columna MAbPac HIC-10 Column proporciona una alta resolución, una excelente biocompatibilidad y una selectividad que se diferencia de las del resto de columnas HIC del mercado.
Composición química exclusiva diseñada para una selectividad óptima de mAbs
La columna MAbPac HIC-10 se basa partículas de sílice de 5 μm esféricas, de gran pureza y poros grandes (1000 Å) con grupos funcionales de alquilo amidas exclusivos. Su avanzada tecnología de unión de superficie proporciona una excelente estabilidad química, una alta eficacia y una exclusiva selectividad optimizada para mAbs que se diferencia de otras fases HIC.
  • Excelente biocompatibilidad y contaminación cruzada extremadamente baja
  • Alta resolución y alta eficiencia
  • Compatible con disolventes orgánicos y fases móviles acuosas
  • Estabilidad de columna resistente
Especificaciones
Especificaciones
Columna analítica
250 mm
5 μm
1000 Å
Sílice
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Interacción hidrófoba
4,6 mm
8000 psi (550 bar)
De 2 a 8
60°C
MAbPac
Interacción hidrófoba
Bio-LC