Learn More
Branson Ultrasonics™ Baños de limpieza por ultrasonidos Bransonic™ Serie M
Equipe su laboratorio con un limpiador ultrasónico con calefacción Bransonic serie MH. Esta unidad se ha diseñado con una construcción sólida y una excelente funcionalidad para una gran variedad de aplicaciones, como la separación de células, la preparación de muestras y la degasificación de líquidos.
795.00€ - 2990.00€
Especificaciones
Material | Carcasa de plástico, depósito de acero inoxidable |
---|---|
Temporizador | 60 min |
Frecuencia | 40 kHz |
Garantía | 2 años |
Código de producto | Marca | Modelo | Tensión | Capacidad (métrico) | Dimensiones interiores (F x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Tensión | Capacidad (métrico) | Dimensiones interiores (F x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
13453609
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-136R |
M1800-E | 230/240 V | 1,9 L | 15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 in) |
795.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13493609
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-236R |
M2800-E | 230/240 V | 2,8 L | 23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 in) |
1001.04€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
13433619
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-336R |
M3800-E | 230/240 V | 5,7 L | 29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 in) |
1495.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13463619
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-536R |
M5800-E | 230/240 V | 9,5 L | 29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 in) |
1615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13413629
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-836R |
M8800-E | 230/240 V | 20,8 L | 49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 in) |
2990.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Description
Equipe su laboratorio con un limpiador de ultrasonidos Bransonic de la serie MH.Esta unidad se ha diseñado con una construcción sólida y una excelente funcionalidad para una gran variedad de aplicaciones, como la separación de células, la preparación de muestras y la degasificación de líquidos.
- La frecuencia de barrido elimina las ondas estacionarias y crea una cavitación uniforme por todo el depósito, lo que elimina las zonas muertas para ofrecer una mayor vida útil
- Incluye temporizador mecánico de 60 minutos y funcionamiento continuo
- Transductores industriales de 40 kHz
- Controles situados por encima y por detrás en un panel de torre de control fácilmente accesible que se eleva por encima del depósito para evitar daños de las soluciones de limpieza
- Cuerpo de plástico
- Resistente a productos químicos
- Modelos de 1.5 gal y de mayor tamaño
- El depósito se drena con válvulas
Specifications
Carcasa de plástico, depósito de acero inoxidable | |
60 min | |
40 kHz | |
2 años |