Learn More
Branson Ultrasonics™ Baños de limpieza por ultrasonidos Bransonic™ Serie M
Equipe su laboratorio con un limpiador ultrasónico con calefacción Bransonic serie MH. Esta unidad se ha diseñado con una construcción sólida y una excelente funcionalidad para una gran variedad de aplicaciones, como la separación de células, la preparación de muestras y la degasificación de líquidos.
Marca:  Branson Ultrasonics™ CPX-952-236R
Detalles adicionales : Peso : 7.56000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13493609
  • 1001.04€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Equipe su laboratorio con un limpiador de ultrasonidos Bransonic de la serie MH.Esta unidad se ha diseñado con una construcción sólida y una excelente funcionalidad para una gran variedad de aplicaciones, como la separación de células, la preparación de muestras y la degasificación de líquidos.
  • La frecuencia de barrido elimina las ondas estacionarias y crea una cavitación constante en todo el depósito, lo que elimina las zonas muertas para una vida útil prolongada
  • Incluye un temporizador mecánico de 60 minutos y funcionamiento continuo
  • Transductores industriales de 40 kHz
  • Controles situados en la parte superior y la parte trasera, en un panel de la torre de control de fácil acceso que se eleva por encima del depósito para evitar daños de soluciones de limpieza
  • Cuerpo de plástico
  • Resistentes a sustancias químicas
  • Modelos de 6,81 l (1,5 gal) y superiores
  • Drenajes de depósito con válvulas
Especificaciones
Especificaciones
60 min
Ninguno, dial de control
230/240 V
2,8 L
Tapa del depósito, temporizador mecánico
9 lb
2 años
Carcasa de plástico, depósito de acero inoxidable
40 kHz
0,75 gal
23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 in)
M2800-E
4,1 kg
CEE 7/7 (Europa continental)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote