Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisado B a granel
Se utiliza principalmente para la lisis de bacterias grampositivas y gramnegativas, también se puede utilizar como aditivo para la alteración por sonicación.
272.42€ - 1049.40€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C) |
---|---|
Tipo de muestra | Bacterias (Gram +/-), Hongos, Esporas |
Tamaño | Entre 0,074 y 0,150 mm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12737217
|
MP Biomedicals™
116540428 |
1 x 500g |
497.14€
500 g |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15729190
|
MP Biomedicals™
116540429 |
1 x 1kg |
1049.40€
1 Kg |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17476473
|
MP Biomedicals™
116540425 |
1 x 250g |
272.42€
250 g |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Componente del sistema de preparación de muestras FastPrep™
- Se encuentra en el kit azul Pro FastRNA™ y la matriz azul FastProtein™
-
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C) | |
Bacterias (Gram +/-), Hongos, Esporas | |
Entre 0,074 y 0,150 mm |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.