Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisado B a granel
Se utiliza principalmente para la lisis de bacterias grampositivas y gramnegativas, también se puede utilizar como aditivo para la alteración por sonicación.
Marca: MP Biomedicals™ 116540429
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
El protocolo rápido y fácil de usar garantiza una lisis correcta con incluso las muestras más exigentes para obtener una alta eficacia y fiabilidad.
- Componente fundamental del sistema de preparación de muestras FastPrep™
- Se encuentra en el kit azul Pro FastRNA™ y la matriz azul FastProtein™
Especificaciones
Esferas de sílice de 0,1 mm | |
tubos únicos | |
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos | |
1 x 1kg | |
Gránulos de vidrio blanco (sílice) |
Almacenar a temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C) | |
Bacterias (Gram +/-), Hongos, Esporas | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
Entre 0,074 y 0,150 mm |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.